Natriumthiosulfat 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 80.66 EUR
34449-1L 34449-10L-VP
Natriumthiosulfat 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) Volumetric, Fluka™
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.0 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001