Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

25043.3000 25043.4000 25043.5400
KRAF25043.3000EA 29.7 EUR
KRAF25043.3000 KRAF25043.4000 KRAF25043.5400
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR