4-Aminothiobenzamid
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 4-Aminothiobenzoesäureamid
11063-500 11063-1 11063-5
CAYM11063-500EA 44 EUR
CAYM11063-500 CAYM11063-1 CAYM11063-5
4-Aminothiobenzamid
4-Aminothiobenzamid
Formel: C₇H₈N₂S
MDL: MFCD00040927
CAS-Nummer: 4714-67-4