2-Fluornicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Cyan-2-fluorpyridin, 2-Fluor-3-pyridincarbonsäurenitril
OS-7605-5G OS-7605-25G OS-7605-1G OS-7605-100G
COBBOS-7605-5GEA 50.8 EUR
COBBOS-7605-5G COBBOS-7605-25G COBBOS-7605-1G COBBOS-7605-100G
2-Fluornicotinonitril
2-Fluornicotinonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122.1 g/mol
Siedepunkt: 196
Schmelzpunkt: 30…30.5 °C
MDL: MFCD03095082
CAS-Nummer: 3939-13-7