2-Fluorisonicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluor-4-pyridincarbonsäurenitril, 4-Cyan-2-fluorpyridin
PY-7061-100G
PY-7061-1G
PY-7061-25G
PY-7061-5G
COBBPY-7061-100GEA
724
EUR
COBBPY-7061-100G
COBBPY-7061-1G
COBBPY-7061-25G
COBBPY-7061-5G
2-Fluorisonicotinonitril
2-Fluorisonicotinonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ Molecular Weight: 122.1 g/mol |
MDL:
MFCD09027299 CAS-Nummer: 3939-14-8 |