7-Isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
HC-6002-5G HC-6002-1G
COBBHC-6002-5GEA 407 EUR
COBBHC-6002-5G COBBHC-6002-1G
7-Isochinolinol
7-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
MDL: MFCD00456131
CAS-Nummer: 7651-83-4