3-Brom-N,N-diethyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Bromo-5-(N,N-diethylsulphamoyl)benzotrifluoride
HC-6224-5G HC-6224-1G
COBBHC-6224-5GEA 451 EUR
COBBHC-6224-5G COBBHC-6224-1G
3-Brom-N,N-diethyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N,N-diethyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₃BrF₃NO₂S
MDL: MFCD09800988
CAS-Nummer: 951885-25-9