3-Brom-N-ethyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-(N-ethylsulphamoyl)benzotrifluoride
HC-6293-1G
HC-6293-5G
COBBHC-6293-1GEA
0
EUR
COBBHC-6293-1G
COBBHC-6293-5G
3-Brom-N-ethyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-ethyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₉H₉BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09801005 CAS-Nummer: 951884-79-0 |