3-Brom-N-propyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-(N-propylsulphamoyl)benzotrifluoride
HC-6311-5G
HC-6311-1G
COBBHC-6311-5GEA
0
EUR
COBBHC-6311-5G
COBBHC-6311-1G
3-Brom-N-propyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-propyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₁BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09801014 CAS-Nummer: 951884-67-6 |