3-Brom-N-cyclopropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
HC-6312-5G
HC-6312-1G
COBBHC-6312-5GEA
912
EUR
COBBHC-6312-5G
COBBHC-6312-1G
3-Brom-N-cyclopropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-cyclopropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₉BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09801015 CAS-Nummer: 951884-61-0 |