3-Brom-N-(3-methoxypropyl)-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-[N-(3-methoxypropyl)sulphamoyl]benzotrifluoride
HC-6305-1G
HC-6305-5G
COBBHC-6305-1GEA
0
EUR
COBBHC-6305-1G
COBBHC-6305-5G
3-Brom-N-(3-methoxypropyl)-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-(3-methoxypropyl)-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₃NO₃S |
MDL:
MFCD09801009 CAS-Nummer: 951884-81-4 |