3-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Bromo-5-[N-(fur-2-ylmethyl)sulphamoyl]benzotrifluoride
HC-6295-1G HC-6295-5G
COBBHC-6295-1GEA 149 EUR
COBBHC-6295-1G COBBHC-6295-5G
3-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₂H₉BrF₃NO₃S
MDL: MFCD09801006
CAS-Nummer: 951884-84-7