Unterstell-Rollcontainer mit 3 Schubladen, 580 mm tief
Lieferant: HAMMERBACHER
VAC30/3/3/BM VAC30/3/3/CE VAC30/3/3/KR VAC30/3/3/NU VAC30/3/3/RE VAC30/3/3/SG VAC30/3/3/WE VAC30/5/5/BM VAC30/5/5/CE VAC30/5/5/KR VAC30/5/5/NU VAC30/5/5/RE VAC30/5/5/SG VAC30/5/5/WE VAC30/6/6/BM VAC30/6/6/CE VAC30/6/6/KR VAC30/6/6/NU VAC30/6/6/RE VAC30/6/6/SG VAC30/6/6/WE VAC30/W/W/BM VAC30/W/W/CE VAC30/W/W/KR VAC30/W/W/NU VAC30/W/W/RE VAC30/W/W/SG VAC30/W/W/WE
HAMBVAC30/3/3/BMEA 515 EUR
HAMBVAC30/3/3/BM HAMBVAC30/3/3/CE HAMBVAC30/3/3/KR HAMBVAC30/3/3/NU HAMBVAC30/3/3/RE HAMBVAC30/3/3/SG HAMBVAC30/3/3/WE HAMBVAC30/5/5/BM HAMBVAC30/5/5/CE HAMBVAC30/5/5/KR HAMBVAC30/5/5/NU HAMBVAC30/5/5/RE HAMBVAC30/5/5/SG HAMBVAC30/5/5/WE HAMBVAC30/6/6/BM HAMBVAC30/6/6/CE HAMBVAC30/6/6/KR HAMBVAC30/6/6/NU HAMBVAC30/6/6/RE HAMBVAC30/6/6/SG HAMBVAC30/6/6/WE HAMBVAC30/W/W/BM HAMBVAC30/W/W/CE HAMBVAC30/W/W/KR HAMBVAC30/W/W/NU HAMBVAC30/W/W/RE HAMBVAC30/W/W/SG HAMBVAC30/W/W/WE
Unterstell-Rollcontainer mit 3 Schubladen, 580 mm tief
Möbel Tische und Werkbänke
Rollcontainer mit 3 ORGA-Schubladen und einem Utensilienauszug.
  • Zentralverriegelung, mit wechselseitiger Auszugsperre
  • Schrägablage ACSA und Trennstege ACTR optional als Zubehör erhältlich
  • Diverse Farben und Griffvarianten wählbar
Material: Melaminharzbeschichtete Platte nach DIN 68765, Emissionsklasse E 1.
Stiftablage: oben Utensilienauszug, auf Kunststoffführung gleitend.
Schubladen: ORGA-Zarge aus Kunststoff, auf Rollenführung (Metall), 80 % Auszug, Selbsteinzug, Tragkraft: 25 kg.
Lieferumfang: Der Container komplett montiert geliefert, lediglich Griffe und Rollen müssen angeschraubt werden.