Schutzhelme, Concept Miner
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S09EGFSH S09EGSH S09EBSH S09EOSH S09ERSH S09EWFSH S09EWSH S09EYFSH S09EYSH S09BSH S09GFSH S09GSH S09OSH S09RSH S09WFSH S09WSH S09YFSH S09YSH
CENUS09EGFSHEA 0 EUR
CENUS09EGFSH CENUS09EGSH CENUS09EBSH CENUS09EOSH CENUS09ERSH CENUS09EWFSH CENUS09EWSH CENUS09EYFSH CENUS09EYSH CENUS09BSH CENUS09GFSH CENUS09GSH CENUS09OSH CENUS09RSH 111-1608 CENUS09WSH CENUS09YFSH CENUS09YSH
Schutzhelme, Concept Miner
Schutzhelme Schutzhelme
Leichter, starker und komfortabler Schutzhelm aus ABS (Acryl Butadien Styrol) mit Lampenhalterung und Kabelclip, Sechs-Punkt-Gurtband aus Terylene.
  • Sechs-Punkt-genäht, zweifarbig schwarz und weiß, langlebiges und strapazierfähiges Gurtband aus Terylene
  • LDPE-Kopfband und PVC-Schweißband
  • Belüftung durch breite Lüftungsschlitze (belüftete Version)
  • Ohne Ratsche, mit langem Schirm
Größe: 510 bis 630 mm
Gewicht: 330 g
EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen (1000 V a.c.)
Standards: EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen (1000 V a.c.)