pH- und ORP-Mikroelektroden, ScienceLine / IoLine
Lieferant: SI Analytics
285105065 285105127 285105135 285105151 285105632 285105702 285105176
662-1672EA 435 EUR
662-1672 662-1267 662-0520 662-6109 662-1676 662-1677 662-1673
pH- und ORP-Mikroelektroden, ScienceLine / IoLine
Elektroden pH-Elektroden
Für kleine Probenvolumina in biowissenschaftlichen und pharmazeutischen Anwendungen.
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
  • Höchste Qualität und lange Lebensdauer
  • Hochpräzise
  • Speziell für kleine Volumina und biowissenschaftliche Anwendungen
Temperaturbereich: −5 bis +100 °C.
Die pH-Elektroden sind mit Membranglas Typ A ausgestattet. Bei den pH-Elektroden mit integriertem Temperaturfühler kommt ein PT1000-Fühler zum Einsatz.
Für möglichst genaue Ergebnisse empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Messgeräts ProLab 3000 mit diesen Elektroden.