Citronensäure, wasserfrei ≥99,5%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
84842.290EA
49.9
EUR
84842.290
84842.360
Citronensäure, wasserfrei ≥99,5%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Citronensäure
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Molecular Weight: 192,13 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 149…151 °C Dichte: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42 Merck Index: 13,02350 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |