Magnesiumacetat Tetrahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Essigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat) Tetrahydrat, Essigsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat)-Tetrahydrat
84849.230EA 55.3 EUR
84849.230 84849.290
Magnesiumacetat Tetrahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Molecular Weight: 214,46 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm