Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat
84845.230EA
64.8
EUR
84845.230
84845.290
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®
Kupfer(II)sulfat
Formel:
CuSO₄ Molecular Weight: 159,61 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010981 CAS-Nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02722 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.0 % |
Identification | Passes test |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Loss on drying (250°C) | Max. 1 % |
Substances not precipitated by H2S | Max. 0.2 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 100 ppm |