Ethanol absolut, SupraSolv® für die GC-ECD/FID
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02371.1000 1.02371.2500 1.02371.1000_T 1.02371.2500_T 1.02371.4000
1.02371.1000EA 73.7 EUR
1.02371.1000 1.02371.2500 MERC1.02371.1000_T MERC1.02371.2500_T 1.02371.4000
Ethanol absolut, SupraSolv® für die GC-ECD/FID
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806