Pinzette mit Ionenbeschichtung
Lieferant: OUTILS RUBIS
00-ION 0-ION 1-ION 2A-ION 3-ION 5A-ION 5-ION 7-ION SS-ION 3C-ION
232-0147EA 37.8 EUR
232-0147 232-0156 232-0159 232-0162 232-0168 232-0171 232-0174 232-0177 232-0180 232-0165
Pinzette mit Ionenbeschichtung
Pinzetten
Diese Pinzetten bestehen aus Edelstahl. Ihre spezielle Beschichtung setzt antibakterielle Silberionen frei, die Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger neutralisieren. Die Pinzette eignet sich daher ideal für den Einsatz an Laborarbeitsplätzen, an denen Instrumente von mehreren verschiedenen Personen genutzt werden.
  • Antimagnetisch und säurebeständig
  • Verbessert die Hygiene an sensiblen Arbeitsplätzen