Pinzetten mit Grip-Beschichtung
Lieferant: OUTILS RUBIS
3-GRIP 0-GRIP 1-GRIP 2A-GRIP 3C-GRIP 00-GRIP 5A-GRIP 5-GRIP 7-GRIP SS-GRIP
232-0167EA 33.1 EUR
232-0167 232-0149 232-0158 232-0161 232-0164 232-0146 232-0170 232-0173 232-0176 232-0179
Pinzetten mit Grip-Beschichtung
Pinzetten
Diese Pinzetten werden aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Spezialbeschichtung schafft einen rutschfesten Griff und sorgt für ein angenehmeres Handling.
  • Antimagnetisch und säurebeständig
  • Weiche Beschichtung beugt Ermüdungserscheinungen der Hand vor und schützt sie vor Wärme und Kälte