Natriumhydroxid Monohydrat ≥99,996% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41281.06 41281.14 41281.22
41281.06EA 43.5 EUR
41281.06 41281.14 41281.22
Natriumhydroxid Monohydrat ≥99,996% (Metall-Basis)
Natriumhydroxid Monohydrat
Purity: 99.996% CAS No.: 12179-02-1 Molecular Formula: NaOH.H2O Formula Weight: 58.01 (40.00anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.13 Melting Point: 318.4° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Formel: HNaO·1H₂O
Siedepunkt: 1390 °C
Schmelzpunkt: 318,4 °C
Dichte: 2,13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149229
CAS-Nummer: 12179-02-1
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8627