4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
010813-5G 010813-1G 010813-25G
FLUO010813-5GEA 90.9 EUR
FLUO010813-5G FLUO010813-1G FLUO010813-25G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MDL: MFCD02179438
CAS-Nummer: 171364-80-0