3-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3065-1G
BB-3065-5G
BB-3065-25G
COBBBB-3065-1GEA
38.2
EUR
COBBBB-3065-1G
COBBBB-3065-5G
COBBBB-3065-25G
3-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₃ |
MDL:
MFCD04115696 CAS-Nummer: 850567-25-8 |