4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3015-1G
BB-3015-5G
BB-3015-25G
COBBBB-3015-1GEA
37.5
EUR
COBBBB-3015-1G
COBBBB-3015-5G
COBBBB-3015-25G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₃ |
MDL:
MFCD03411956 CAS-Nummer: 762262-07-7 |