3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PN-3088-5G
PN-3088-1G
COBBPN-3088-5GEA
992
EUR
COBBPN-3088-5G
COBBPN-3088-1G
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD06659930 CAS-Nummer: 850567-58-7 |