3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3,5-Dichloropicolinonitrile, 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
OS-7674-25G OS-7674-100G OS-7674-5G
COBBOS-7674-25GEA 104 EUR
COBBOS-7674-25G COBBOS-7674-100G COBBOS-7674-5G
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 173,00 g/mol
MDL: MFCD03788758
CAS-Nummer: 85331-33-5