3-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3854-5G BB-3854-1G
COBBBB-3854-5GEA 0 EUR
COBBBB-3854-5G COBBBB-3854-1G
3-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
3-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
MDL: MFCD09972095
CAS-Nummer: 1072945-73-3