Methyl-8-chlor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6954-5G HC-6954-1G
COBBHC-6954-5GEA 658 EUR
COBBHC-6954-5G COBBHC-6954-1G
Methyl-8-chlor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-8-chlor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MDL: MFCD11053822
CAS-Nummer: 1065074-57-8