Ethyl-4-hydroxy-7-methoxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxylate
HC-6353-5G
HC-6353-25G
HC-6353-1G
COBBHC-6353-5GEA
451
EUR
COBBHC-6353-5G
COBBHC-6353-25G
COBBHC-6353-1G
Ethyl-4-hydroxy-7-methoxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-7-methoxychinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₃NO₄ Molecular Weight: 247,2500 g/mol |
MDL:
MFCD00085986 CAS-Nummer: 63463-15-0 |