Ethyl-4-chlor-6-methylchinolin-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2758-5G
HC-2758-1G
COBBHC-2758-5GEA
0
EUR
COBBHC-2758-5G
COBBHC-2758-1G
Ethyl-4-chlor-6-methylchinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-6-methylchinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₂ |
MDL:
MFCD00173357 CAS-Nummer: 56824-87-4 |