Methyl-4-chlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2770-5G
HC-2770-1G
COBBHC-2770-5GEA
303
EUR
COBBHC-2770-5G
COBBHC-2770-1G
Methyl-4-chlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Methyl-4-chlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD12913953 CAS-Nummer: 1020101-33-0 |