Wolfram (goldbeschichtet) ≥99,95% (Metall-Basis) Au 99.99%, Drahtform, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45086.G5 45086.G1
45086.G5EA 398 EUR
45086.G5 45086.G1
Wolfram (goldbeschichtet) ≥99,95% (Metall-Basis) Au 99.99%, Drahtform, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Wolfram (goldbeschichtet)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.15g/m (W only), 3-5 wt% Au plating MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9