Wolfram (platinbeschichtet), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13630.G1 13630.G5
13630.G1EA 191 EUR
13630.G1 13630.G5
Wolfram (platinbeschichtet), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Wolfram (platinbeschichtet)
Physical Form: Pt thickness 5 micron MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9