Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato-O,O')ytterbium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)ytterbium(III), Yb(FOD)3, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III)
225835-1G
225835-5G
SIAL225835-1GEA
88
EUR
SIAL225835-1G
SIAL225835-5G
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato-O,O')ytterbium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato-O,O')ytterbium(III)
Formel:
C₃₀H₃₀F₂₁O₆Yb Molecular Weight: 1058.562 g/mol |
MDL:
MFCD00044289 CAS-Nummer: 18323-96-1 EINECS: 242-211-2 |