Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II) 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
207900010 207900100
ACRO207900010EA 89.3 EUR
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II) 97+%
Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II)
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Molecular Weight: 383.57 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013123
CAS-Nummer: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %