Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223689-10G
223689-1G
SIAL223689-10GEA
696
EUR
SIAL223689-10G
SIAL223689-1G
Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II), Sigma-Aldrich®
Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II)
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd Molecular Weight: 383,57 g/mol |
MDL:
MFCD00013123 CAS-Nummer: 14220-64-5 EINECS: 238-085-3 |