3-Butylidenphthalid Gemisch aus EZ-Isomeren 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10353.09 A10353.18
A10353.09EA 37.3 EUR
A10353.09 A10353.18
3-Butylidenphthalid Gemisch aus EZ-Isomeren 95%
3-Butylidenphthalid
Purity: 95% CAS No.: 551-08-6 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 108-109°/0.1mm Beilstein Reference: 5145 MDL No.: MFCD00047319
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Siedepunkt: 108…109 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,103
Flammpunkt: 132 °C (269 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047319
CAS-Nummer: 551-08-6
EINECS: 208-991-3