3-Propylidenphthalid cis- und trans-Gemisch ≥96%, FG, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W295205-100G-K W295205-1KG-K W295205-5KG-K
SIALW295205-100G-KEA 101 EUR
SIALW295205-100G-K SIALW295205-1KG-K SIALW295205-5KG-K
3-Propylidenphthalid cis- und trans-Gemisch ≥96%, FG, Sigma-Aldrich®
3-Propylidenphthalid
Formel: C₁₁H₁₀O₂
MDL: MFCD00051813
CAS-Nummer: 17369-59-4
EINECS: 241-402-8