(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I13901-25G
I13901-500G
SIALI13901-25GEA
47.9
EUR
SIALI13901-25G
SIALI13901-500G
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,2493 g/mol |
MDL:
MFCD00074821 CAS-Nummer: 124-76-5 EINECS: 204-712-4 |