(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W215805-1KG-K W215805-5KG-K
SIALW215805-1KG-KEA 154 EUR
SIALW215805-1KG-K SIALW215805-5KG-K
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,2493 g/mol
MDL: MFCD00074821
CAS-Nummer: 124-76-5
EINECS: 204-712-4