2-(Tributylstannyl)oxazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 145214-05-7
Molecular Formula: C15H29NOSn
Formula Weight: 358.11
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₂₉NOSn Siedepunkt: 108…110 °C (0,2 mmHg) Dichte: 1,71 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798076 CAS-Nummer: 145214-05-7 UN: 2788 ADR: 6.1,III |