2-(Tributylstannyl)oxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638617-1G 638617-5G
SIAL638617-1GEA 230 EUR
SIAL638617-1G SIAL638617-5G
2-(Tributylstannyl)oxazol, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)oxazol
Formel: C₁₅H₂₉NOSn
MDL: MFCD06798076
CAS-Nummer: 145214-05-7