2-(Tributylstannyl)pyrazin
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
FL11062.POR
011062-1G
011062-5G
CHMPFL11062.POREA
0
EUR
CHMPFL11062.POR
FLUO011062-1G
FLUO011062-5G
2-(Tributylstannyl)pyrazin
2-(Tributylstannyl)pyrazin
Formel:
C₁₆H₃₀N₂Sn Molecular Weight: 369,12 g/mol |
MDL:
MFCD01319077 CAS-Nummer: 205371-27-3 |