2-Chlor-5-(tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706868-1G 706868-500MG
SIAL706868-1GEA 265 EUR
SIAL706868-1G SIAL706868-500MG
2-Chlor-5-(tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₆H₂₉ClN₂Sn
MDL: MFCD07787378
CAS-Nummer: 155191-68-7