6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
707031-1G 707031-500MG
SIAL707031-1GEA 311 EUR
SIAL707031-1G SIAL707031-500MG
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₇H₃₂N₂OSn
MDL: MFCD15143643
CAS-Nummer: 850501-35-8