2-(Tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
721174-1G 721174-5G
SIAL721174-1GEA 139 EUR
SIAL721174-1G SIAL721174-5G
2-(Tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
MDL: MFCD01319085
CAS-Nummer: 153435-63-3