5-(Tributylstannyl)pyrimidin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H51458.MD
H51458.03
H51458.MDEA
68.8
EUR
H51458.MD
H51458.03
5-(Tributylstannyl)pyrimidin 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidin
Purity: 96%
CAS No.: 144173-85-3
Molecular Formula: C16H30N2Sn
Formula Weight: 369.13
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319056
Formel:
C₁₆H₃₀N₂Sn Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319056 CAS-Nummer: 144173-85-3 ADR: 6.1,III |