2-(Tributylstannyl)thiazol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H51090.03
H51090.06
H51090.03EA
143
EUR
H51090.03
H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazol 96%
2-(Tributylstannyl)thiazol
Purity: 96%
CAS No.: 121359-48-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
Boiling Point: 307-309°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319057
Formel:
C₁₅H₂₉NSSn Molecular Weight: 374,17 g/mol Siedepunkt: 307…309 °C Dichte: 1,19 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319057 CAS-Nummer: 121359-48-6 ADR: 6.1,III |