4-(Tributylstannyl)thiazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H51457.MD
H51457.03
H51457.MDEA
76.4
EUR
H51457.MD
H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazol 95%
4-(Tributylstannyl)thiazol
Purity: 95%
CAS No.: 173979-01-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319073
Formel:
C₁₅H₂₉NSSn Molecular Weight: 374,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319073 CAS-Nummer: 173979-01-6 ADR: 6.1,III |